Learn More
2-Methyl-2-propen-1-ol, TRC
Click to view available options
Quantity:
50 g
Unit Size:
50g
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 2-Methyl-2-propen-1-ol |
| CAS | 513-42-8 |
| Molecular Formula | C4H8O |
| Quantity | 50 g |
| Synonym | 2-Methallyl Alcohol, 2-Methyl-2-propenol, 2-Methyl-3-hydroxy-1-propene, 2-Methylallyl Alcohol, 2-Methylprop-1-en-3-ol, 3-Hydroxy-2-methylpropene, Isopropenyl Carbinol, Methacryl Alcohol, Methallyl Alcohol, NSC 30674, NSC 404204, β-Methallyl Alcohol, β-Methylallyl Alcohol |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h5H,1,3H2,2H3 |
| SMILES | C=C(CO)C |
| IUPAC Name | 2-methylprop-2-en-1-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 72.11 |
| Formula Weight | 72.0575 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu