Specifikationer
Specifikationer
| Melting Point | -134.0°C |
| Color | Colorless to Yellow |
| Density | 0.6600g/mL |
| Boiling Point | 35.0°C to 38.0°C |
| Flash Point | −45°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | Balance mainly 2-methyl-1-butene (GC) |
| Packaging | Glass bottle |
| Linear Formula | CH3CH=C(CH3)2 |
| Refractive Index | 1.3860 to 1.3880 |
| Visa mer |
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?