Learn More
2-Methyl-1,4-naphthoquinone-d8, CDN
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Vitamin K3-d8 |
| CAS | 478171-80-1 |
| Molecular Formula | C11 2H8 O2 |
| Quantity | 0.05 g |
| InChI Formula | InChI=1 S/C11H8O2/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11(7)13/h2-6 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D |
| SMILES | [2 H]C1=C(C(=O)c2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2C1=O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC Name | 2,5,6,7,8-pentadeuterio-3-(trideuteriomethyl)naphthalene-1,4-dione |
| Molecular Weight (g/mol) | 180.23 |
| Formula Weight | 180.1026 g/mol |
| Percent Purity | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?