missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Methoxybenzoyl chloride, 97%

Produktkod. 11309789
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek
100g
25g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11309789

missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar B22784.14

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 21615-34-9 | C8H7ClO2 | 170.592 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 21615-34-9
Molecular Formula C8H7ClO2
Molecular Weight (g/mol) 170.592
MDL Number MFCD00000664
InChI Key RZNHSEZOLFEFGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-anisoyl chloride, methoxybenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-methoxy, o-methoxybenzoyl chloride, 2-methoxybenzoic acid chloride, 2-methoxybenzoylchloride, o-anisoylchloride, 2-anisoyl chloride, o-anisic acid chloride, acmc-1cbfi
PubChem CID 88969
IUPAC Name 2-methoxybenzoyl chloride
SMILES COC1=CC=CC=C1C(=O)Cl

Specifikationer

Density 1.146
Boiling Point 128°C to 129°C (8 mmHg)
Flash Point 84°C (184°F)
Refractive Index 1.5724
Quantity 25 g
UN Number UN1729
Beilstein 607605
Sensitivity Moisture sensitive
Formula Weight 170.6
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Methoxybenzoyl chloride
Visa mer Visa mindre

RUO – Research Use Only

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.