Learn More
2-Mercaptobenzimidazole, TRC
Code produit 30138540
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
30138540 5 g 5g
30003854 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30138540 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2251905G
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 583-39-1
Molecular Formula C7 H6 N2 S
Molecular Weight (g/mol) 150.2
Synonym 1,3-Dihydro-2H-benzimidazole-2-thione, 2-Benzimidazolethiol (8CI), 2-Benzimidazolinethione (6CI,7CI), 1,3-Dihydro-2H-benzimidazole-2-thione, 1,3-Dihydro-2H-benzoimidazole-2-thione, 1H-Benzimidazole-2-thiol, 1H-Benzo[d]imidazole-2(3H)-thione, 1H-Benzo[d]imidazole-2-thiol, 2,3-Dihydro-1H-benzimidazole-2-thione, 2-Benzimidazolethione, 2-Mercapto-1H-benzimidazole, 2-Mercaptobenzimidazole, 2-Sulfhydrylbenzimidazole, 2-Thiobenzimidazole, AO-MB, ASM MB, Antage MB, Antigene MB, Antioxidant MB, Antioxidant MB/K, Benzimidazolin-2-thione, Curekind MBI/B, G 580, MB, MB/K, MBI 80, NSC 186246, NSC 21414, Nocrac MB, Nonflex MB, Permanax 21, Rhenogran MBI 80, Sandant MB, Sumilizer MB, Vulkanox MB, Vulkanox MBI, Vulkanox MG, o-Phenylenethiourea, 1H-Benzimidazole-2-thiol, Lansoprazole Imp. E (EP)
IUPAC Name 1H-benzimidazole-2-thiol
SMILES Sc1nc2ccccc2[nH]1
Spécification
Quantity 5 g
InChI Formula InChI=1S/C7H6N2S/c10-7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H2,8,9,10)
Formula Weight 150.0252
Chemical Name or Material 1H-Benzimidazole-2-thiol
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.