Learn More
2-Iodo-m-xylene, 98%
Product Code. 11495483
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
Product Code. 11495483
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13439.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 608-28-6 | C8H9I | 232.064 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 608-28-6
Molecular Formula C8H9I
Molecular Weight (g/mol) 232.064
MDL Number MFCD00019012
InChI Key QTUGGVBKWIYQSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodo-m-xylene, 2,6-dimethyliodobenzene, m-xylene, 2-iodo, benzene, 2-iodo-1,3-dimethyl, 1,3-dimethyl-2-iodobenzene, 2-iodo-1,3-dimethyl-benzene, 2,6-dimethyl-1-iodobenzene, 2-iodo-o-xylene, pubchem3867, acmc-1axwc
PubChem CID 69097
IUPAC Name 2-iodo-1,3-dimethylbenzene
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)I
Specifications
Density 1.62
Boiling Point 230°C to 231°C
Quantity 5 g
Refractive Index 1.6025
Beilstein 1857414
Formula Weight 232.07
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2-Iodo-m-xylene
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,6-Dimethyliodobenzene
Signal Word
  • Warning
Hazard Category
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Hazard Statement
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/soap.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contains : 2-iodo-1,3-dimethylbenzene
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis