Få mere at vide
2-Hexyl-3-phenylacrylaldehyde, 90%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31033315
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
31033315 1 kg -
31025721 500 g 500g
31020470 25 g -
31014416 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 31033315 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1134781000g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Tekniske data
CAS 101-86-0
Molecular Formula C15H20O
MDL Number MFCD00006989
Quantity 1 kg
SMILES CCCCCC/C(C=O)=C/C1=CC=CC=C1
Molecular Weight (g/mol) 216.32
Percent Purity 90%
Chemical Name or Material 2-Hexyl-3-phenylacrylaldehyde
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.