Learn More
2-Fluoro-4-methylbenzeneboronic acid pinacol ester, 96%, Thermo Scientific™
Product Code. 15484796
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
missing translation for 'unitSize'
1g
250mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15484796
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar H59126.03
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1165936-03-7
Molecular Formula C13H18BFO2
Molecular Weight (g/mol) 236.093
MDL Number MFCD18779806
InChI Key MKWDECBHRFNFGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-fluoro-4-methylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-fluoro-4-methylphenylboronic acid pinacol ester, 2-fluoro-4-methylbenzeneboronic acid pinacol ester, 2-fluoro-4-methylphenyl boronic acid pinacol ester
PubChem CID 69672435
IUPAC Name 2-(2-fluoro-4-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)C)F
Spezifikation
Melting Point 58°C to 60°C
Quantity 1 g
Formula Weight 236.09
Percent Purity 96%
Chemical Name or Material 2-Fluoro-4-methylbenzeneboronic acid pinacol ester
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt