missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Cl-IB-MECA, TRC

Product Code. 30362873
Change view
Click to view available options
Quantity:
2.5 mg
5 mg
Packungsgröße:
2.5mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30362873 2.5 mg 2.5mg
30356699 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30362873 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC5762302.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 163042-96-4
Molecular Formula C18 H18 Cl I N6 O4
Molecular Weight (g/mol) 544.73
IUPAC Name (2S,3S,4R,5R)-5-[2-chloro-6-[(3-iodophenyl)methylamino]purin-9-yl]-3,4-dihydroxy-N-methyloxolane-2-carboxamide
SMILES CNC(=O)[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(NCc4cccc(I)c4)nc(Cl)nc23

Spezifikation

Quantity 2.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H18ClIN6O4/c1-21-16(29)13-11(27)12(28)17(30-13)26-7-23-10-14(24-18(19)25-15(10)26)22-6-8-3-2-4-9(20)5-8/h2-5,7,11-13,17,27-28H,6H2,1H3,(H,21,29)(H,22,24,25)/t11-,12+,13-,17+/m0/s1
Formula Weight 544.0123
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material 2-Cl-IB-MECA
Grade HPLC
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.