Learn More
2-Chlorotrityl chloride on polystyrene, 1% cross-linked, 100-200 mesh, 1.0-1.4 mmol/g
Product Code. 11418600
Click to view available options
Quantity:
2 g
10 g
50 g
Unit Size:
10g
2g
50g
Product Code. 11418600
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044407.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 42074-68-0 | C19H14Cl2 | 313.221 g/mol
2-Chlorotrityl chloride is used as an intermediate of clotrimazole. It is also used in convergent peptide synthesis. Furthermore, it is used in the preparation of modified trityl nucleosides. In addition, it serves as a protecting group reagent for carboxylic acids forming esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 42074-68-0
Molecular Formula C19H14Cl2
Molecular Weight (g/mol) 313.221
MDL Number MFCD00040399
InChI Key JFLSOKIMYBSASW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorotrityl chloride, chloro 2-chlorophenyl methylene dibenzene, 1-chloro-2-chlorodiphenylmethyl benzene, 2-chlorophenyldiphenylmethyl chloride, 2-chlorotrityl chloride resin, 2-chlorophenyl diphenylmethyl chloride, 2-chlorotrityl resin, 2-chlorotritylchloride, chloro 2-chlorophenyl diphenylmethane, 2-chlorotrityl chloride, polymer-bound
PubChem CID 94524
IUPAC Name 1-chloro-2-[chloro(diphenyl)methyl]benzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3Cl)Cl
Specifica
Physical Form Powder
Quantity 2 g
Mesh Size 100 to 200 Mesh
Chemical Name or Material 2-Chlorotrityl chloride on polystyrene, 1% cross-linked, 1.0 to 1.4 mmol/g
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato