Learn More
2-Chlorobiphenyl-2',3',4',5',6'-d5, CDN
Codice prodotto. 30319129
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.05 g
0.1 g
missing translation for 'unitSize'
0.05g
0.1g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30319129
missing translation for 'mfr': CDN CDND30110.05G
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material 2-Chlorobiphenyl-d5
CAS 51624-35-2
Molecular Formula C12 2H5 H4 Cl
Quantity 0.05 g
Synonym 1,1'-Biphenyl-2,3,4,5,6-d5, 2'-chloro- (9 CI), 2-Chlorobiphenyl D5, 2'-Chloro-2,3,4,5,6-pentadeuterio-1,1'-biphenyl
InChI Formula InChI=1 S/C12H9Cl/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9 H/i1D,2 D,3 D,6 D,7 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])c2ccccc2Cl
IUPAC Name 1-(2-chlorophenyl)-2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzene
Molecular Weight (g/mol) 193.68
Formula Weight 193.0707 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato