Få mere at vide
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzamide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15467587
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
15467587 250 mg 250mg
15457587 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15467587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H35872.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1431329-71-3
Molecular Formula C7H5ClF5NOS
Molecular Weight (g/mol) 281.625
MDL Number MFCD22988934
InChI Key ISPQOXNUNOTXHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-pentafluorothio benzamide, 2-chloro-5-pentafluorosulfur benzamide, 2-chloro-5-pentafluoro-??-sulfanyl benzamide
PubChem CID 73995213
IUPAC Name 2-chloro-5-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanyl)benzamide
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(F)(F)(F)(F)F)C(=O)N)Cl
Tekniske data
Quantity 250 mg
Formula Weight 281.63
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzamide
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.