Learn More
2-Chloro-5-nitrobenzaldehyde, 97%
Artikelnummer. 11452577
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
10 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
11452577 50 g 50g
11442577 10 g 10g
11379649 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11452577 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14824.18
 Restricted Item
Estimated Shipment: 23-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 6361-21-3 | C7H4ClNO3 | 185.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6361-21-3
Molecular Formula C7H4ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 185.56
MDL Number MFCD00007293
InChI Key VFVHWCKUHAEDMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2-chloro-5-nitro, 3-nitro-6-chlorobenzaldehyde, 2-chloro-5-nitro-benzaldehyde, unii-pf4ill0i3h, pf4ill0i3h, 2-chlor-5-nitrobenzaldehyd, pubchem7375, wln: wnr dg cvh, chloro-5-nitrobenzaldehyde, asischem r37046
PubChem CID 72933
IUPAC Name 2-chloro-5-nitrobenzaldehyde
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C(C=O)=C1
Tekniske data
Melting Point 77°C to 81°C
Quantity 50 g
Beilstein 743764
Sensitivity Air Sensitive
Formula Weight 185.57
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Chloro-5-nitrobenzaldehyde
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.