Learn More
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline, 98%, BLD Pharm™
Product Code. 30986988
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Unit Size:
25g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30986988 10 g -
30980501 1 kg -
30974404 100 g -
30971278 500 g -
30977821 5 g -
30976546 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 30986988 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD1034410g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
CAS 39885-50-2
Molecular Formula C7H5ClF3N
MDL Number MFCD00042563
Quantity 10 g
SMILES C1=C(C(F)(F)F)C=CC(=C1Cl)N
Molecular Weight (g/mol) 195.57
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.