Learn More
(2-Chloro-4-pyridinyl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. p-3522358
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 10767115
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC53609DA
Request Bulk or Custom Format
Chemical Identifiers
CAS 100704-10-7
Molecular Formula C6H6ClNO
Molecular Weight (g/mol) 143.57
MDL Number MFCD06858767
InChI Key UDDVPFLXGOBESH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloropyridin-4-yl methanol, 2-chloropyridine-4-methanol, 2-chloro-4-hydroxymethyl pyridine, 2-chloro-pyridine-4-yl-methanol, 2-chloro-pyridin-4-yl-methanol, 2-chloro-4-pyridinyl methanol, 4-pyridinemethanol, 2-chloro, 2-chloro-4-hydroxymethylpyridine, 2-chloro-4-pyridinemethanol, 2-chloro-4-pyridyl methan-1-ol
PubChem CID 7062237
IUPAC Name (2-chloropyridin-4-yl)methanol
SMILES C1=CN=C(C=C1CO)Cl
Specifications
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 95%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 143.57
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material (2-Chloro-4-pyridinyl)methanol
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt