Learn More
2-Chloro-3-methoxybenzoic acid, 97%
Código de producto. p-7077823 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
5g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15595996
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 459900010
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 33234-36-5 | C8H7ClO3 | 186.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 33234-36-5
Molecular Formula C8H7ClO3
Molecular Weight (g/mol) 186.59
MDL Number MFCD07784399
InChI Key VIUDWLLKFANPLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2-chloro-3-methoxy, acmc-20a6cl, 2-chloro-m-anisic acid, 2-chloro-3-methoxybenzoicacid, 2-chloro-3-methoxybenzoic acid
PubChem CID 16218063
IUPAC Name 2-chloro-3-methoxybenzoic acid
SMILES COC1=CC=CC(C(O)=O)=C1Cl
Especificaciones
Melting Point 161.0°C to 165.0°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 96% min. (HPLC)
Packaging Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 186.6
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Chloro-3-methoxybenzoic acid
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-3-methoxybenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Danger
Clasificación
  • Acute toxicity Category 3
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H301-Toxic if swallowed.
Consejos de prudencia
  • P264-Wash thoroughly after handling.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
  • P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado