Learn More
2-(Carboxymethyldisulfanyl)acetic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 2-(Carboxymethyldisulfanyl)acetic Acid |
| CAS | 505-73-7 |
| Molecular Formula | C4H6O4S2 |
| Quantity | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H6O4S2/c5-3(6)1-9-10-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8) |
| SMILES | C(C(=O)O)SSCC(=O)O |
| IUPAC Name | 2-(carboxymethyldisulfanyl)acetic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 182.21 |
| Formula Weight | 181.9708 |
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?