Learn More
2-Bromopentane, TRC
Artikelnummer. 30344296
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30344296 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30344296 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68631510G
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 2-Bromopentane, Technical Grade
CAS 107-81-3
Molecular Formula C5 H11 Br
Quantity 10 g
InChI Formula InChI=1S/C5H11Br/c1-3-4-5(2)6/h5H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCCC(C)Br
IUPAC Name 2-bromopentane
Molecular Weight (g/mol) 151.04
Formula Weight 150.0044
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.