Learn More
2-Bromobenzyl alcohol, 98%
Product Code. 11417667
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 g
50 g
missing translation for 'unitSize'
10g
50g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11417667
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A15700.09
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 18982-54-2 | C7H7BrO | 187.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18982-54-2
Molecular Formula C7H7BrO
Molecular Weight (g/mol) 187.04
MDL Number MFCD00004600
InChI Key IOWGHQGLUMEZKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzyl alcohol, 2-bromophenyl methanol, o-bromobenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-bromo, o-bromo-benzyl alcohol, 2-bromobenzylalcohol, 2-bromophenyl methan-1-ol, o-bromobenzylalcohol, 2-bromo-benzylalcohol, pubchem3746
PubChem CID 72850
IUPAC Name (2-bromophenyl)methanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1Br
Spezifikation
Melting Point 78°C to 82°C
Quantity 10 g
Beilstein 2243418
Formula Weight 187.04
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2-Bromobenzyl alcohol
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt