Learn More
2-Bromobenzo[b]thiophene, ≥97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
Specifikationer
Specifikationer
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Assay Percent Range | 97% |
| Quantity | 250 mg |
| Formula Weight | 213.1 |
| Percent Purity | 97% |
| Chemical Name or Material | 2-Bromobenzo[b]thiophene |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering