Learn More
2-Bromo-4-methylpyridine, 96%
Codice prodotto. 11420798
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
11420798 25 g 25g
11400798 1 g 1g
11410798 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11420798 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25253.14
 Restricted Item
Estimated Shipment: 18-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 4926-28-7 | C6H6BrN | 172.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4926-28-7
Molecular Formula C6H6BrN
Molecular Weight (g/mol) 172.03
MDL Number MFCD00082590
InChI Key LSZMVESSGLHDJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-picoline, 2-bromo-4-methyl-pyridine, 4-methyl-2-bromopyridine, pyridine, 2-bromo-4-methyl, 2 bromo-4-methyl pyridine, 2-bromo-4-methyl pyridine, pubchem1184, acmc-209kfi, 2-bromo4-methylpyridine
PubChem CID 2734087
IUPAC Name 2-bromo-4-methylpyridine
SMILES CC1=CC=NC(Br)=C1
Specifica
Density 1.545
Boiling Point 87°C (10 mmHg)
Flash Point >110°C (230°F)
Refractive Index 1.563
Quantity 25 g
Beilstein 107331
Formula Weight 172.03
Percent Purity 96%
Chemical Name or Material 2-Bromo-4-methylpyridine
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.