Learn More
2-Bromo-4-methylbenzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Product Code. 15412232 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15412232
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 458180010
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 7697-27-0
Molecular Formula C8H7BrO2
Molecular Weight (g/mol) 215.05
MDL Number MFCD00045797
InChI Key ZZYYOHPHSYCHQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-bromobenzoic acid, 2-bromo-p-toluic acid, 2-bromo-4-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-4-methyl, 2-bromo-4-methyl benzoic acid, zlchem 427, pubchem4719, 3-bromo-4-carboxytoluene, acmc-1bbb4, 2-bromo-4-methylbenzoicacid
PubChem CID 226292
IUPAC Name 2-bromo-4-methylbenzoic acid
SMILES CC1=CC=C(C(O)=O)C(Br)=C1
Spécification
Melting Point 144.0°C to 145.5°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97.5% min. (HPLC)
Packaging Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 215.05
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2-Bromo-4-methylbenzoic acid
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromo-4-methylbenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Warning
Catégorie de danger
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
Mention de danger
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H315-Causes skin irritation.
Conseils de prudence
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P362-Take off contaminated clothing.
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis