Learn More
2-Bromo-4-isopropylaniline, 98%, BLD Pharm™
Codice prodotto. 31005256
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
31005256 25 g 25g
30998641 5 g 5g
30999955 100 g 100g
30999854 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 31005256 Fornitore BLD Pharm N. del fornitore BD1131225g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
CAS 51605-97-1
Molecular Formula C9H12BrN
MDL Number MFCD00051585
Quantity 25 g
SMILES CC(C)C1=CC(Br)=C(N)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 214.10
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2-Bromo-4-isopropylaniline
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.