Läs mer
Läs mer
2-(Boc-amino)-6-hydroxyspiro[3.3]heptane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | 2-(Boc-amino)-6-hydroxyspiro[3.3]heptane |
| CAS | 1000933-99-2 |
| Molecular Formula | C12H21NO3 |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | (6-Hydroxyspiro[3.3]Hept-2-Yl)Carbamic Acid Tert-Butyl Ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H21NO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-8-4-12(5-8)6-9(14)7-12/h8-9,14H,4-7H2,1-3H3,(H,13,15) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NC1CC2(CC(O)C2)C1 |
| IUPAC Name | tert-butyl N-(2-hydroxyspiro[3.3]heptan-6-yl)carbamate |
| Molecular Weight (g/mol) | 227.3 |
| Formula Weight | 227.1521 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?