Learn More
2-(Boc-amino)-5-cyanopyridine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11484490
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
5g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11484490
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar H50079.06
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 902837-44-9
Molecular Formula C11H13N3O2
Molecular Weight (g/mol) 219.24
MDL Number MFCD07781163
InChI Key JDQQNZYKHZVLAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-boc-amino-5-cyanopyridine, tert-butyl 5-cyanopyridin-2-yl carbamate, tert-butyl 5-cyanopyridin-2-ylcarbamate, tert-butyl n-5-cyanopyridin-2-yl carbamate, 6-boc-amino nicotinonitrile, 6-boc-amino pyridine-3-carbonitrile, tert-butyl 5-cyano-2-pyridinylcarbamate, 2-boc-amino pyridine-5-carbonitrile, tert-butoxy-n-5-cyano 2-pyridyl carboxamide, 5-cyano-pyridin-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 42553119
IUPAC Name tert-butyl N-(5-cyanopyridin-2-yl)carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=NC=C(C=C1)C#N
Specifica
Melting Point 170°C to 175°C
Quantity 5 g
Formula Weight 219.24
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-(Boc-amino)-5-cyanopyridine
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato