Få mere at vide
2-(Benzyloxy)benzaldehyde, TRC
Artikelnummer. 30337274
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30337274 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30337274 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4110082.5G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 14-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 2-(Benzyloxy)benzaldehyde
CAS 5896-17-3
Molecular Formula C14H12O2
Quantity 2.5 g
Synonym 2-[2-(Aminocarbonyl)phenoxy]acetic Acid, (2-Carbamoylphenoxy)acetic Acid, (o-Carbamoylphenoxy)acetic Acid, 2-(2-Carbamoylphenoxy)acetic Acid, 2-(2-Carbamoylphenoxy)aceticacid, 2-(Carboxymethoxy)benzamide, NSC 65589, Salicylamide O-Acetic Acid, [2-(Aminocarbonyl)phenoxy]acetic Acid, o-Carboxyamidophenoxyacetic Acid
InChI Formula InChI=1S/C14H12O2/c15-10-13-8-4-5-9-14(13)16-11-12-6-2-1-3-7-12/h1-10H,11H2
SMILES O=Cc1ccccc1OCc2ccccc2
IUPAC Name 2-phenylmethoxybenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 212.24
Formula Weight 212.0837
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.