Learn More
2-(Benzylamino)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, ≥95%, Thermo Scientific™
Product Code. 10561492
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging Pakningsstørrelse
10561492 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10466662 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10561492 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00042CB
 Restricted Item
Estimated Shipment: 09-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 342405-23-6
Molecular Formula C11H10N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 234.27
MDL Number MFCD03086200
InChI Key REVWBJBCAIBQGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzylamino-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, maybridge3_004319, 2-benzylamino thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-phenylmethyl amino
PubChem CID 2779647
IUPAC Name 2-(benzylamino)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CN=C(NCC2=CC=CC=C2)S1
Tekniske data
CAS Min % 95.0
Assay Percent Range 95%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 250 mg
Formula Weight 234.28
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 2-(Benzylamino)-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.