Learn More
2-Anilinopyrimidine-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10194194
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging Unit Size
10194194 1 g Amber Glass Bottle 1g
10092074 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10194194 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC69201DA
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Chemical Identifiers
CAS 450368-25-9
Molecular Formula C11H9N3O2
Molecular Weight (g/mol) 215.21
MDL Number MFCD09864415
InChI Key ZPIYMRAJXNMUPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylamino pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-phenylamino, 2-anilino-5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-anilinopyrimidine-5-carboxylic acid
PubChem CID 23509722
IUPAC Name 2-anilinopyrimidine-5-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CN=C(NC2=CC=CC=C2)N=C1
Spécification
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 215.21
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Anilinopyrimidine-5-carboxylic acid
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.