Learn More
2-Amino-6-iodopurine, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 15438137
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
15438137 5 g 5g
15428137 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15438137 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51672.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19690-23-4
Molecular Formula C5H4IN5
Molecular Weight (g/mol) 261.03
MDL Number MFCD03840496,MFCD08706375
InChI Key CQYPNVKLVHHOSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-iodopurine, 6-iodo-9h-purin-2-amine, 2-amino-6-iodo purine, 2-amino-6-iodo-7h-purine, pubchem9213, 6-iodo-2-aminopurine, 2-amino-6-iodo-purine, 6-iodopurine-2-ylamine, acmc-1caa5, amtns010
PubChem CID 6101575
IUPAC Name 6-iodo-7H-purin-2-amine
SMILES NC1=NC(I)=C2NC=NC2=N1
Spécification
Quantity 5 g
Sensitivity Light sensitive
Formula Weight 261.02
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Amino-6-iodopurine
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.