Learn More
2-Amino-4-chloropyridine, 97%
Codice prodotto. 11996401 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Packaging:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11996401
Marca: Thermo Scientific Acros 441460050
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 19798-80-2 | C5H6ClN2 | 129.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19798-80-2
Molecular Formula C5H6ClN2
Molecular Weight (g/mol) 129.57
MDL Number MFCD04113820
InChI Key RQMWVVBHJMUJNZ-UHFFFAOYSA-O
Synonym 2-amino-4-chloropyridine, 4-chloro-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 4-chloro, 4-chloro-2-pyridinamine, 4-chloro-2-pyridylamine, 2-amino-4-chloro pyridine, 4-chloro-2-pyridinylamine, 2-amino-4-chloro-pyridine, 4-chloro-2-aminopyridine, 4-chlorpyridin-2-amin
PubChem CID 581866
IUPAC Name 4-chloropyridin-2-amine
SMILES NC1=CC(Cl)=CC=[NH+]1
Specifica
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Melting Point 130.0°C to 132.0°C
Color Brown to Colorless
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 96% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Quantity 5 g
Formula Weight 128.56
Percent Purity 97%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 2-Amino-4-chloropyridine
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Amino-4-chloropyridine
Avvertenza
  • Warning
Categoria di pericolo
  • Acute toxicity Category 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H302-Harmful if swallowed.
Consigli di prudenza
  • P264-Wash thoroughly after handling.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
  • P332+P313-If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
  • P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato