Learn More
2-Amino-4-chloropyridine, 97%
Product Code. 15455348
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
Product Code. 15455348
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H59130.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19798-80-2 | C5H6ClN2 | 129.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 19798-80-2
Molecular Formula C5H6ClN2
Molecular Weight (g/mol) 129.57
MDL Number MFCD04113820
InChI Key RQMWVVBHJMUJNZ-UHFFFAOYSA-O
Synonym 2-amino-4-chloropyridine, 4-chloro-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 4-chloro, 4-chloro-2-pyridinamine, 4-chloro-2-pyridylamine, 2-amino-4-chloro pyridine, 4-chloro-2-pyridinylamine, 2-amino-4-chloro-pyridine, 4-chloro-2-aminopyridine, 4-chlorpyridin-2-amin
PubChem CID 581866
IUPAC Name 4-chloropyridin-2-amine
SMILES NC1=CC(Cl)=CC=[NH+]1
Specifications
Melting Point 129°C to 133°C
Quantity 25 g
Sensitivity Air and moisture sensitive
Formula Weight 128.56
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Amino-4-chloropyridine
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.