Learn More
2-Amino-3,5-diiodobenzoic acid, 98+%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11468186
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
11468186 100 g 100g
11448186 5 g 5g
11458186 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11468186 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15308.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 609-86-9
Molecular Formula C7H5I2NO2
Molecular Weight (g/mol) 388.931
MDL Number MFCD00007682
InChI Key RFIBDMCPIREZKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-diiodoanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-3,5-diiodo, anthranilic acid, 3,5-diiodo, 2-amino-3,5-diiodobenzoicacid, acmc-209mnv, 3,5-diiodoanthranilicacid, 3,5-diiodoanthanilic acid, anthranilic acid,5-diiodo, 4-14-00-01085 beilstein handbook reference, 2-amino-3,5-diiodo-benzoic acid
PubChem CID 69116
IUPAC Name 2-amino-3,5-diiodobenzoic acid
SMILES C1=C(C=C(C(=C1I)N)C(=O)O)I
Especificaciones
Melting Point ∼240°C (decomposition)
Quantity 100 g
Beilstein 779429
Sensitivity Light sensitive
Formula Weight 388.93
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material 2-Amino-3,5-diiodobenzoic acid
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.