Learn More
2-Amino-3,5-dibromopyrazine, TRC
Code produit 30323466
Change view
Click to view available options
Quantity:
2.5 g
Conditionnement:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30323466 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30323466 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6046352.5G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material 2-Amino-3,5-dibromopyrazine
CAS 24241-18-7
Molecular Formula C4 H3 Br2 N3
Quantity 2.5 g
Synonym 3,5-Dibromo-2-aminopyrazine, 3,5-Dibromo-2-pyrazinamine, 3,5-Dibromopyrazin-2-ylamine, 3,5-Dibromopyrazine-2-ylamine
InChI Formula InChI=1S/C4H3Br2N3/c5-2-1-8-4(7)3(6)9-2/h1H,(H2,7,8)
SMILES Nc1ncc(Br)nc1Br
IUPAC Name 3,5-dibromopyrazin-2-amine
Molecular Weight (g/mol) 252.895
Formula Weight 250.869
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.