Learn More
2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol, 97%
Codice prodotto. 11410328
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
11410328 500 g 500g
11400328 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11410328 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24509.36
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 115-70-8 | C5H13NO2 | 119.164 g/mol
It is used in pharmaceutical industry and in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used in pharmaceutical industry and in medicine.
Solubility
Fully miscible in water.
Notes
Moisture sensitive. Store at room temperature. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 115-70-8
Molecular Formula C5H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 119.164
MDL Number MFCD00004680
InChI Key IOAOAKDONABGPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-2-ethyl-1,3-propanediol, aepd, aminoethyl propanediol, 1,3-propanediol, 2-amino-2-ethyl, 2-ethyl-2-aminopropanediol, 2-amino-2-ethylpropanediol, unii-0adf1987d4, 2-amino-2-ethyl-propane-1,3-diol, 2-amino-1,3-dihydroxy-2-ethylpropane, aepd-85
PubChem CID 8282
IUPAC Name 2-amino-2-ethylpropane-1,3-diol
SMILES CCC(CO)(CO)N
Specifica
Density 1.099
Boiling Point 152°C to 153°C (10 mmHg)
Flash Point >110°C (230°F)
Refractive Index 1.488
Quantity 500 g
Sensitivity Hygroscopic
Merck Index 14,439
Solubility Information Fully miscible in water.
Formula Weight 119.16
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol
Avvertenza
  • Danger
Categoria di pericolo
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Causes serious eye damage.
Consigli di prudenza
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contains : 2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.