Learn More
2-(Acetyloxy)-3-methylbenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10633223
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
10633223 10 g 10g
10712693 1 g 1g
10269924 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10633223 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01734EA
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 4386-39-4
Molecular Formula C10H10O4
Molecular Weight (g/mol) 194.19
MDL Number MFCD00085683
InChI Key XRBMKGUDDJPAMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyloxy-3-methylbenzoic acid, 2-acetoxy-3-methylbenzoic acid, 2-acetoxy-m-toluic acid, unii-2g83e641hz, 2-acetoxy-3-methyl-benzoic acid, 3-methylacetylsalicylic acid, benzoic acid,2-acetyloxy-3-methyl, 3-methyl-2-acetoxybenzoic acid, cresopirine, cresopyrine
PubChem CID 78094
IUPAC Name 2-acetyloxy-3-methylbenzoic acid
SMILES CC(=O)OC1=C(C)C=CC=C1C(O)=O
Specifica
CAS Min % 97.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber glass bottle
Quantity 10 g
Formula Weight 194.19
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-(Acetyloxy)-3-methylbenzoic acid
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.