Learn More
2-Acetamidophenol, 97%
Product Code. p-7025651
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
Product Code. 11474797
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21264.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 614-80-2 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 614-80-2
Molecular Formula C8H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 151.165
MDL Number MFCD00002181
InChI Key ADVGKWPZRIDURE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetamidophenol, n-2-hydroxyphenyl acetamide, 2'-hydroxyacetanilide, o-hydroxyacetanilide, 2-acetaminophenol, 2-hydroxyacetanilide, o-acetamidophenol, o-acetylamino phenol, 2-acetylamino phenol, o-acetaminophenol
PubChem CID 11972
IUPAC Name N-(2-hydroxyphenyl)acetamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=CC=C1O
Specifikationer
Melting Point 205°C to 210°C
Quantity 25 g
Beilstein 607592
Formula Weight 151.17
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Acetamidophenol
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Acetamidophenol
Signalord
  • Warning
Riskkategorier
  • Acute toxicity Category 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
Faroangivelser
  • H302-Harmful if swallowed.
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/soap.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contains : 2-Acetamidophenol
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.