Learn More
2,8-Dimethyldibenzothiophene, TRC
Código de producto. 17914785
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mg
2.5 g
missing translation for 'unitSize':
2.5g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity missing translation for 'unitSize'
17914785 250 mg 250mg
17910815 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17914785 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCD448280250MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 16-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1207-15-4
Molecular Formula C14 H12 S
Molecular Weight (g/mol) 212.3101
IUPAC Name 2,8-dimethyldibenzothiophene
SMILES Cc1ccc2sc3ccc(C)cc3c2c1
Especificaciones
Quantity 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H12S/c1-9-3-5-13-11(7-9)12-8-10(2)4-6-14(12)15-13/h3-8H,1-2H3
Formula Weight 212.066
Chemical Name or Material 2,8-Dimethyldibenzothiophene
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.