Learn More
2-(8-Chloro-1-naphthylthio)acetic acid, 98%, Thermo Scientific™
Code produit. 11484733
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize':
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity missing translation for 'unitSize'
11484733 5 g 5g
11474733 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11484733 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A11634.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 129-94-2
Molecular Formula C12H8ClO2S
Molecular Weight (g/mol) 251.70
MDL Number MFCD00043901
InChI Key WPNAGQJVWAFQJV-UHFFFAOYSA-M
Synonym 8-chloro-1-naphthylthio acetic acid, 2-8-chloro-1-naphthylthio acetic acid, 2-8-chloronaphthalen-1-yl sulfanyl acetic acid, 2-8-chloronaphthalen-1-yl thio acetic acid, 8-chloronaphthalen-1-yl sulfanyl acetic acid, 2-8-chloro-1-naphthyl thio acetic acid, maybridge1_001748, 8-chloro-1-naphthyl sulfanyl acetic acid, acmc-1bugo, 2-8-chloronaphthylthio acetic acid
PubChem CID 67219
IUPAC Name 2-(8-chloronaphthalen-1-yl)sulfanylacetic acid
SMILES [O-]C(=O)CSC1=C2C(Cl)=CC=CC2=CC=C1
Spécification
Melting Point 155°C to 157°C
Quantity 5 g
Formula Weight 252.72
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2- (8-Chloro-1-naphthylthio)acetic acid
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.