Learn More
2,6-Dichlorobenzonitrile, TRC
Click to view available options
Quantity:
50 g
Unit Size:
50g
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Dichlobenil |
| CAS | 1194-65-6 |
| Molecular Formula | C7 H3 Cl2 N |
| Quantity | 50 g |
| Synonym | 2,6-Dichlorobenzonitrile, 2,6-Dichlorocyanobenzene, Casoron, Casoron 133, Casoron 4G, Casoron CS, Casoron G, DBN, DBN (pesticide), Dichlobenil, H 133, NSC 521490, Nia 5996, Niagara 5996, Surfassol |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H3Cl2N/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H |
| SMILES | Clc1cccc(Cl)c1C#N |
| IUPAC Name | 2,6-dichlorobenzonitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 172.01 |
| Formula Weight | 170.9643 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur