Learn More
2,5-Dimethoxyaniline, 99%
Artikelnummer. 10724081 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 g
50 g
250 g
Packaging:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging unitSize
10724081 250 g Glass bottle 250g
10437772 5 g Glass bottle 5g
10225910 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10724081 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150852500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 102-56-7 | C8H11NO2 | 153.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-56-7
Molecular Formula C8H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 153.18
MDL Number MFCD00008368
InChI Key NAZDVUBIEPVUKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,5-dimethoxy, aminohydroquinone dimethyl ether, 1-amino-2,5-dimethoxybenzene, 2,5-dimethoxybenzenamine, aniline, 2,5-dimethoxy, unii-v3z5u3fl10, 2,5 dimethoxyaniline, 2,5-dimethoxyphenylamine, dimethoxyaniline 2,5-, 2,5-dimethoxy aniline
PubChem CID 7613
IUPAC Name 2,5-dimethoxyaniline
SMILES COC1=CC=C(OC)C(N)=C1
Tekniske data
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Melting Point 79.0°C to 82.0°C
Color Brown to Gray
Boiling Point 140.0°C (7.0 mmHg)
Flash Point 130°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98.5% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Linear Formula (CH3O)2C6H3NH2
Quantity 250 g
Beilstein 13, 788
Solubility Information Solubility in water: 4g/L (40°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight 153.18
Percent Purity 99%
Physical Form Crystalline Powder or Lumps
Chemical Name or Material 2, 5-Dimethoxyaniline, 99%
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.