Learn More
2,5-Difluorobenzyl bromide, 98%
Product Code. 11405626
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
Product Code. 11405626
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20752.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 85117-99-3 | C7H5BrF2 | 207.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 85117-99-3
Molecular Formula C7H5BrF2
Molecular Weight (g/mol) 207.02
MDL Number MFCD00009897
InChI Key ONWGSWNHQZYCFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-difluorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1,4-difluorobenzene, 2,5-difluorobenzylbromide, alpha-bromo-2,5-difluorotoluene, benzene, 2-bromomethyl-1,4-difluoro, timtec-bb sbb006680, 2-bromomethyl-1,4-difluoro-benzene, pubchem10213, 2,2-difluorobenzylbromide, acmc-209q4i
PubChem CID 522830
IUPAC Name 2-(bromomethyl)-1,4-difluorobenzene
SMILES FC1=CC=C(F)C(CBr)=C1
Especificaciones
Density 1.609
Refractive Index 1.526
Quantity 50 g
UN Number UN3265
Beilstein 7089248
Formula Weight 207.02
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2,5-Difluorobenzyl bromide
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado