Learn More
2-(4-Piperidinyloxy)benzonitrile, 98%, Thermo Scientific™
Product Code. 11479710
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
Product Code. 11479710
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50961.MD
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 900572-37-4
Molecular Formula C12H14N2O
Molecular Weight (g/mol) 202.26
MDL Number MFCD08061090
InChI Key OIFRRCRLKBGBKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-piperidinyloxy benzonitrile, 2-piperidin-4-yloxy benzonitrile, acmc-20aoor, 2-4-piperidyloxy benzenecarbonitrile, 2-piperidin-4-yl oxy benzonitrile, benzonitrile, 2-4-piperidinyloxy, 2-piperidin-4-yl-oxy-benzonitrile
PubChem CID 16732591
IUPAC Name 2-piperidin-4-yloxybenzonitrile
SMILES N#CC1=CC=CC=C1OC1CCNCC1
Tekniske data
Quantity 250 mg
UN Number UN3439
Formula Weight 202.26
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2-(4-Piperidinyloxy)benzonitrile
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.