Learn More
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid, 97%
Product Code. 11404113
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11404113 50 g 50g
11494103 10 g 10g
11414113 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11404113 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A10333.18
 Restricted Item
In Stock
Add to basket
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1634-82-8 | C13H10N2O3 | 242.234 g/mol
Indicator used in determination of serum albumin
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1634-82-8
Molecular Formula C13H10N2O3
Molecular Weight (g/mol) 242.234
MDL Number MFCD00002428
InChI Key FBVSMDPNVYJNON-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-hydroxyphenylazo benzoic acid, haba, 2-p-hydroxyphenylazo benzoic acid, benzoic acid, 2-4-hydroxyphenyl azo, o-p-hydroxyphenylazo benzoic acid, 2-4'-hydroxyphenyl-azo benzoic acid, hbaba, 2-4-hydroxyphenyl diazenyl benzoic acid, 2-2-4-hydroxyphenyl diazen-1-yl benzoic acid, benzoic acid, o-p-hydroxyphenyl azo
PubChem CID 5357439
IUPAC Name 2-[2-(4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)hydrazinyl]benzoic acid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)NN=C2C=CC(=O)C=C2
Spécification
Melting Point 205°C to 207°C
Quantity 50 g
Beilstein 1842696
Formula Weight 242.23
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material 2- (4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.