Learn More
2,4-Dimethylbenzoic acid, 97%
Product Code. 11453254
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
Product Code. 11453254
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10589.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 611-01-8 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 611-01-8
Molecular Formula C9H10O2
Molecular Weight (g/mol) 150.18
MDL Number MFCD00002480
InChI Key BKYWPNROPGQIFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,4-dimethyl, 4-carboxy-1,3-dimethylbenzene, 2,4-dimethyl benzoic acid, m-xylene-4-carboxylic acid, 2,4-dimethyl-benzoic acid, 2,4-dimethylbenzoicacid, m-xylylic acid, pubchem15441, 2,4 dimethylbenzoic acid, benzoic acid,4-dimethyl
PubChem CID 11897
ChEBI CHEBI:64811
IUPAC Name 2,4-dimethylbenzoic acid
SMILES CC1=CC=C(C(O)=O)C(C)=C1
Spezifikation
Melting Point 124°C to 126°C
Boiling Point 267°C (727 mmHg)
Quantity 10 g
Odor Odorless
Beilstein 971589
Formula Weight 150.18
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2,4-Dimethylbenzoic acid
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt