Learn More
2,4-Difluorobenzaldehyde, 98%
Product Code. 10757393 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
25g
5g
Product Code. 10757393
Brand: Thermo Scientific Acros 271470050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1550-35-2 | C7H4F2O | 142.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1550-35-2
Molecular Formula C7H4F2O
Molecular Weight (g/mol) 142.11
MDL Number MFCD00010326
InChI Key WCGPCBACLBHDCI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73770
IUPAC Name 2,4-difluorobenzaldehyde
SMILES FC1=CC=C(C=O)C(F)=C1
Spécification
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Melting Point 2.0°C to 3.0°C
Color Colorless
Density 1.2900g/mL
Boiling Point 65.0°C to 66.0°C (17.0 mmHg)
Flash Point 55°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97.5% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Linear Formula F2C6H3CHO
Refractive Index 1.4975 to 1.4995 (20°C, 589nm)
Quantity 5 g
Specific Gravity 1.29
Synonym 2,4-difluoro-benzaldehyde, benzaldehyde, 2,4-difluoro, pubchem2903, 2,4difluorobenzaldehyde, acmc-209dbv, 2,4-difluorbenzaldehyde, 2,4 difluorobenzaldehyde, 2.4-difluorobenzaldehyde, 2,4-difluoro benzaldehyde, 2.4-difluoro benzaldehyde
Formula Weight 142.1
Percent Purity 98%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 2, 4-Difluorobenzaldehyde
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis