Learn More
2,4'-Dibromoacetophenone, 98%
Codice prodotto. 10764601 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 g
50 g
250 g
Packaging:
Glass bottle
missing translation for 'unitSize'
10g
250g
50g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10764601
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 112680100
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 99-73-0 | C8H6Br2O | 277.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-73-0
Molecular Formula C8H6Br2O
Molecular Weight (g/mol) 277.94
MDL Number MFCD00000200
InChI Key FKJSFKCZZIXQIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4'-dibromoacetophenone, 2-bromo-1-4-bromophenyl ethanone, 4-bromophenacyl bromide, p-bromophenacyl bromide, ethanone, 2-bromo-1-4-bromophenyl, 4'-bromophenacyl bromide, p-bromophenacyl-8, alpha,p-dibromoacetophenone, alpha,4-dibromoacetophenone, 4-bromo bromoacetyl benzene
PubChem CID 7454
IUPAC Name 2-bromo-1-(4-bromophenyl)ethanone
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)Br
Specifica
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Melting Point 107°C to 111°C
Color Yellow to Beige
Boiling Point 1415°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97.5% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Linear Formula BrC6H4COCH2Br
Quantity 10 g
Beilstein 07, 285
Fieser 01,77; 03,34
Merck Index 15, 1438
Solubility Information Solubility in water: insoluble. Other solubilities: very soluble in warm alcohol,soluble in ethyl alcohol,ethyl ether,chloroform
Formula Weight 277.94
Percent Purity 98%
Physical Form Crystalline Solid
Chemical Name or Material 2, 4'-Dibromoacetophenone
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4'-Dibromoacetophenone
Avvertenza
  • Danger
Categoria di pericolo
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Skin corrosion/irritation Category 1 B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Causes serious eye damage.
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
Consigli di prudenza
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato