Learn More
2,4-Bis(chloromethyl)mesitylene, 98%
Product Code. 11471478
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10g
250g
50g
Product Code. 11471478
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13838.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1585-17-7 | C11H14Cl2 | 217.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1585-17-7
Molecular Formula C11H14Cl2
Molecular Weight (g/mol) 217.13
MDL Number MFCD00013681
InChI Key JMNDJDCLOQRCJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-bis chloromethyl-1,3,5-trimethylbenzene, 2,4-bis chloromethyl mesitylene, benzene, 2,4-bis chloromethyl-1,3,5-trimethyl, 2,4-di chloromethyl-1,3,5-trimethylbenzene, 2,4-bis chloromethylmesitylene, acmc-209dhz, bis-chloromethyl mesitylene, bis-chloromethyl-mesitylene, jmndjdcloqrcjv-uhfffaoysa, 2,4-bis-chloromethyl mesitylene
PubChem CID 137095
IUPAC Name 2,4-bis(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene
SMILES CC1=CC(C)=C(CCl)C(C)=C1CCl
Specifica
Melting Point 104°C to 107°C
Boiling Point 180°C (20 mmHg)
Quantity 10 g
UN Number UN3261
Beilstein 2520798
Formula Weight 217.14
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2,4-Bis(chloromethyl)mesitylene
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato