Learn More
2,4,6-Trifluorobenzeneboronic acid, 97%
Product Code. 11338696
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 11338696
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19402.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 182482-25-3 | C6H4BF3O2 | 175.90 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 182482-25-3
Molecular Formula C6H4BF3O2
Molecular Weight (g/mol) 175.90
MDL Number MFCD01863169
InChI Key IPEIGKHHSZFAEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trifluorophenyl boronic acid, 2,4,6-trifluorobenzeneboronic acid, 2,4,6-trifluorophenylboronicacid, 2,4,6-trifluorophenyl boranediol, boronic acid, 2,4,6-trifluorophenyl, pubchem1788, acmc-209ejj, chembl91770, boronicacid, b-2,4,6-trifluorophenyl, boronic acid, b-2,4,6-trifluorophenyl
PubChem CID 2779329
IUPAC Name (2,4,6-trifluorophenyl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=C(F)C=C(F)C=C1F
Specifications
Melting Point ∼235°C
Quantity 1 g
Beilstein 8549766
Formula Weight 175.9
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2,4,6-Trifluorobenzeneboronic acid
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato