Specifica
Specifica
| CAS Min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Melting Point | 33°C to 37°C |
| Color | Brown-Yellow to Yellow |
| Flash Point | >110°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 97.5% min. (GC) |
| Packaging | Glass bottle |
| Quantity | 1 g |
| Formula Weight | 182.44 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 2,4,6-Trichloropyridine
- Danger
- Acute toxicity Category 4
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- Respiratory sensitiser Category 1
- H317-May cause an allergic skin reaction.
- H318-Causes serious eye damage.
- H302-Harmful if swallowed.
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
- P333+P313-If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.