Learn More
2,3-Dibromo-3-phenylpropiophenone, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10641895 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
5 g
Packaging:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging Pakningsstørrelse
10641895 5 g Glass bottle 5g
10016332 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10641895 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 375080050
 Restricted Item
In Stock
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 611-91-6
Molecular Formula C15H12Br2O
Molecular Weight (g/mol) 368.07
MDL Number MFCD00017861
InChI Key LYAGBKGGYRLVTR-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 95342
IUPAC Name 2,3-dibromo-1,3-diphenylpropan-1-one
SMILES BrC(C(Br)C1=CC=CC=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Melting Point 156°C
Assay Percent Range 98.5% min. (HPLC)
Packaging Glass bottle
Linear Formula C6H5CH(Br)CH(Br)C(O)C6H5
Quantity 5 g
Synonym chalcone dibromide, 2,3-dibromo-1,3-diphenyl-1-propanone, benzalacetophenone dibromide, 2,3-dibromo-3-phenylpropiophenone, 1-propanone, 2,3-dibromo-1,3-diphenyl, propiophenone, 2,3-dibromo-3-phenyl, 1-propanone,2,3-dibromo-1,3-diphenyl, dibromodiphenylpropanone, benzal acetophenone dibromide, propiophenone,3-dibromo-3-phenyl
Solubility Information Solubility in water: negligible
Formula Weight 368.07
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2, 3-Dibromo-3-phenylpropiophenone
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Dibromo-3-phenylpropiophenone
Signalord
  • Danger
Farekategori
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Skin corrosion/irritation Category 1 B
Faresætning
  • H318-Causes serious eye damage.
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
Sikkerhedssætning
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.